Merck
528943
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methoxyphenol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(OCH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.517 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
gęstość
1.247 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
COc1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C7H7FO2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
Klucz InChI
OULGLTLTWBZBLO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Fluoro-2-metoksyfenol jest fluorowanym, podstawionym metoksy analogiem katecholu.
Zastosowanie
4-Fluoro-2-metoksyfenol może być stosowany w syntezie:
  • 4-halo-maskowane o-benzochinony(MOB)
  • fluorowane maskowane o-benzochinony
  • poli(4-fluoro-2-metoksyfenol)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
214.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Diels-Alder reactions of halogenated masked o-benzoquinones: synthesis of halogen-substituted bicyclo [2.2. 2] octenones.
Tetrahedron Letters, 50(7), 773-775 (2009)
Ana Carolina de Almeida et al.
European journal of pharmacology, 660(2-3), 445-453 (2011-04-19)
Apocynin, a methoxy-substituted catechol (4-hydroxy-3-methoxyacetophenone), originally extracted from the roots of Picrorhiza kurroa, has been extensively used as a non-toxic inhibitor of the multienzymatic complex NADPH oxidase. We discovered that the analogous methoxy-substituted catechol, 4-Fluoro-2-methoxyphenol (F-apocynin), in which the acetyl
Novel photoconductive polyfluorophenol synthesized by an enzyme.
Zaragoza-Gasca P, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 72(1), 25-27 (2011)
A fluorinated masked o-benzoquinone.
Patrick TB, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 125(12), 1965-1966 (2007)
P K Chakraborty et al.
International journal of radiation applications and instrumentation. Part A, Applied radiation and isotopes, 42(7), 673-681 (1991-01-01)
The synthesis of 4-[18F]fluoroguaiacol (4-[18F]fluoro-2-methoxyphenol) has been achieved in no-carrier-added form starting from 2-methoxy-4-nitrobenzaldehyde, using nucleophilic aromatic substitution by [18F]fluoride followed by Baeyer-Villiger oxidation of the benzaldehyde to the phenol. Demethylation with boron tribromide gave 4-[18F]fluorocatechol (1,2-dihydroxy-4-[18F]fluorobenzene) with an overall