Merck
524700
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
3,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
F3C6H2B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
290-295 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
OB(O)c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,11-12H
Klucz InChI
UHDDEIOYXFXNNJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Preparation of phenylboronic catechol esters and determination of Lewis acidity
  • Synthesis of benzopyranone derivatives as GABAA receptor modulators
  • Synthesis of multisubstituted olefins and conjugate dienes
  • Suzuki cross-coupling reactions
  • Preparation of fluorinated aromatic poly(ether-amide)s
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)