Merck
523267
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-iodoaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(I)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
69-72 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
iodo
ciąg SMILES
Nc1ccc(Br)cc1I
InChI
1S/C6H5BrIN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
Klucz InChI
HHTYEQWCHQEJNV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-bromo-2-jodoanilina jest pochodną 2-jodoaniliny. Można ją otrzymać w reakcji 4-bromoaniliny z jodem.
Zastosowanie
4-bromo-2-jodoanilina może być stosowana w następujących procesach:
  • Przygotowanie pochodnych chinolonu.
  • Synteza sulfonamidu związanego żywicą, który został użyty jako materiał wyjściowy do przygotowania 2,3,5-trisubstytuowanych indoli.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Y Wu et al.
Organic letters, 3(24), 3827-3830 (2001-11-27)
2,3,5-Trisubstituted indoles are synthesized in three steps starting from resin-bound aniline 2. R1 is introduced by a palladium-mediated coupling of the aryl iodide with terminal alkynes followed by intramolecular cyclization to form the indole core. Acylation at C-3 with an
ON SOME HALOGEN DERIVATIVES OF AROMATIC AMINES AND THEIR ANALYSIS. I. 1.
Dains FB, et al.
Journal of the American Chemical Society, 40(6), 930-936 (1918)
Palladium-catalyzed synthesis of 2-quinolone derivatives from 2-iodoanilines.
Cortese NA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(15), 2952-2958 (1978)
Shaei Huang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(22), 5907-5912 (2006-09-23)
Through a comparison of X-ray co-crystallographic data for 1 and 2 in the Chek1 active site, it was hypothesized that the affinity of the indolylquinolinone series (2) for Chek1 kinase would be improved via C6 substitution into the hydrophobic region