Merck
522767
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)polystyrene
50-100 mesh, extent of labeling: 2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonim(y):
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
2.0 mmol/g loading
wielkość cząstki
50-100 mesh
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Zmiata kwasy, chlorki kwasowe, bezwodniki, aldehydy i inne substancje elektrofilowe
Informacje prawne
Product of Agilent Technolgies
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)