Merck
522457
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-nitrobenzisothiazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
97%
Poziom jakości
Próba
97%
mp
250 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
Nc1nsc2ccc(cc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5N3O2S/c8-7-5-3-4(10(11)12)1-2-6(5)13-9-7/h1-3H,(H2,8,9)
Klucz InChI
LDTCWISGJYTXDC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Amino-5-nitrobenzisothiazole forms 1:1 complex with β-cyclodextrin (β-CDx). Structural and photoprototropic features of this complex have been investigated.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Rajamohan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 69(2), 371-377 (2007-07-03)
The inclusion complexation and photoprototropic behaviour of 3-amino-5-nitrobenzisothiazole (ANBT) in aqueous beta-cyclodextrin (beta-CDx) solution have been investigated. Absorption and fluorescence intensities of the neutral form of ANBT are enhanced due to the formation of 1:1 complex with beta-CDx. The complex
Theoretical study of inclusion complexation of 3-amino-5-nitrobenzisothiazole with ?-cyclodextrin.
Leila N, et al.
Journal of Molecular Liquids, 160(1), 8-13 (2011)