Merck
522414
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylacetamide-d9
99 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CON(CD3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
bp
164-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
gęstość
1.033 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
O=C(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Klucz InChI
FXHOOIRPVKKKFG-GQALSZNTSA-N
Opis ogólny
N,N-Dimethylacetamide-d9 (DMA-d9) is a deuterated analog of N, N-dimethylacetamide. It has an isotopic purity of 99 atom % D. It is a standard purity solvent suitable for routine NMR analyses.
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Inês Farinha et al.
Carbohydrate polymers, 130, 455-464 (2015-06-17)
Purified chitin-glucan complex (CGCpure) was extracted from Komagataella pastoris biomass using a hot alkaline treatment, followed by neutralization and repeated washing with deionized water. The co-polymer thus obtained had a β-glucan:chitin molar ratio of 75:25 and low protein and inorganic
Tony Reid et al.
The Lancet. Oncology, 16(9), 1133-1142 (2015-08-25)
Epigenetic alterations have been strongly associated with tumour formation and resistance to chemotherapeutic drugs, and epigenetic modifications are an attractive target in cancer research. RRx-001 is activated by hypoxia and induces the generation of reactive oxygen and nitrogen species that
Fatma Kayaci et al.
Nanoscale, 6(17), 10224-10234 (2014-07-25)
Oxygen vacancies (V(O)s) in ZnO are well-known to enhance photocatalytic activity (PCA) despite various other intrinsic crystal defects. In this study, we aim to elucidate the effect of zinc interstitials (Zn(i)) and V(O)s on PCA, which has applied as well
Takayuki Negishi et al.
Neurotoxicology and teratology, 44, 46-52 (2014-06-03)
Bisphenol A (BPA) is a widespread environmental contaminant, and humans are routinely exposed to BPA. We investigated whether prenatal exposure to BPA influences behavioral development in juvenile cynomolgus monkeys (Macaca fascicularis). Pregnant cynomolgus monkeys were implanted with subcutaneous pumps and
Naoki Aizawa et al.
Neurourology and urodynamics, 34(4), 368-374 (2014-02-18)
We measured single-unit mechanosensitive afferent activities (SAAs) during reflexic, rhythmic bladder contractions (RBCs), and examined whether L-arginine, an NO substrate, and mirabegron, a β3-adrenoceptor agonist, and oxybutynin, an antimuscarinic agent, can affect the SAAs in such condition. Twenty-nine female Sprague-Dawley