Merck
519596
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(Cl)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
102-105 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
nitrile
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
Klucz InChI
OREVCMGFYSUYPX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Tsuji et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 40(9), 2399-2409 (1992-09-01)
Various 2'-phenoxymethanesulfonanilide derivatives were synthesized and evaluated for antiinflammatory and analgesic activities. Some compounds bearing an electron-attracting substituent at the 4'-position strongly inhibited adjuvant-induced arthritis in rats and acetic acid-induced writhing syndrome in mice without causing gastro-intestinal irritation. Among them
Australian Journal of Chemistry, 35, 328-328 (1982)
Crystal structures of Pigment Red 170 and derivatives, as determined by X-ray powder diffraction.
Martin U Schmidt et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(8), 1313-1317 (2006-01-21)