Key Documents
714577
2-Amino-4-pyridinylmethanol
97%
Synonim(y):
2-Amino-4-(hydroxymethyl)pyridine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
80-84 °C
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
Nc1cc(CO)ccn1
InChI
1S/C6H8N2O/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-3,9H,4H2,(H2,7,8)
Klucz InChI
ZRJJXXDQIQFZBW-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)