Kluczowe dokumenty
A51807
2-Amino-4,6-dimethylpyridine
99%
Synonim(y):
6-Amino-2,4-lutidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
bp
235 °C (lit.)
mp
63-64 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(C)nc(N)c1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-3-6(2)9-7(8)4-5/h3-4H,1-2H3,(H2,8,9)
Klucz InChI
BRBUBVKGJRPRRD-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS3(4846)
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with