Merck
518352
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol, polymer-bound
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonim(y):
DHP resin, Ellman′s DHP resin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
zakres etykietowania
~0.7 mmol/g loading
ciąg SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C3CC(COCc4ccccc4)OC=C3
Klucz InChI
NZNILWSVTWMRHZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)