Merck
518115
Sigma-Aldrich
3-(2-Aminoethyl)pyridine dihydrobromide
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2 · 2HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
248-252 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br.Br.NCCc1cccnc1
InChI
1S/C7H10N2.2BrH/c8-4-3-7-2-1-5-9-6-7;;/h1-2,5-6H,3-4,8H2;2*1H
Klucz InChI
FQKYVSOKWFXVFX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Willem M Albers et al.
International journal of molecular sciences, 14(2), 3500-3513 (2013-02-08)
Pyridyl derivatives of lipoic acid were prepared as ligands for the study of the interaction with thyroxine (T4). Thin self-assembled films of the ligands were prepared in 70% ethanol on gold and their interaction with T4 was studied by titration