Merck
518093
Sigma-Aldrich
Ethyl (triphenylphosphoranylidene)pyruvate
95%
Synonim(y):
2-Ethoxycarbonyl-2-oxoethylidenetriphenylphosphorane, NSC 647346, [(Carboxycarbonyl)methylene]triphenylphosphorane ethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3P=CHCOCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
95%
Próba
95%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
175 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
phosphine
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H21O3P/c1-2-26-23(25)22(24)18-27(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,2H2,1H3
Klucz InChI
OQLOPRPWPANPIE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Wittig condensation
  • Chemoenzymic preparation of hexafluoroleucine and tetrafluoroleucine
Reactant for synthesis of:
  • Ahiral and chiral cyclic dehydro-α-amino acid derivatives through nucleophilic addition
  • Peptidyl α-keto-based inhibitors of cruzain
  • Deoxyfluoro-L-arabinofuranosyl triazole nucleoside derivatives with antiviral activity
  • Anti-human immunodificiency virus analogs
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)