Merck
515523
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-hydroxy-2-quinolinecarboxylate
96%
Synonim(y):
Kynurenic acid ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
216-218 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C12H11NO3/c1-2-16-12(15)10-7-11(14)8-5-3-4-6-9(8)13-10/h3-7H,2H2,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
UACLREXZGKWWIC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laura Jenkins et al.
British journal of pharmacology, 162(3), 733-748 (2010-10-21)
GPR35 is a poorly characterized G protein-coupled receptor at which kynurenic acid has been suggested to be the endogenous ligand. We wished to test this and develop assays appropriate for the study of this receptor. Human and rat orthologues of