Merck
499226
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol, polymer-bound
70-90 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol loading, 1 % cross-linked
Synonim(y):
(Hydroxymethyl)polystyrene, Benzyl alcohol polymer-bound, Hydroxymethyl polystyrene, Polystyrene cross-linked with divinylbenzene, hydroxymethylated
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23151817
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
2.0-3.0 mmol loading
wielkość cząstki
70-90 mesh
grupa funkcyjna
alcohol
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
Klucz InChI
OMCHBRGCBUQBNU-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)