Merck
493503
Sigma-Aldrich
Vinyl-d3 bromide
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Wzór liniowy:
D2C=CDBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
3.8 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1551 mmHg ( 37.8 °C)
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥99% (CP)
temp. samozapłonu
986 °F
zawiera
hydroquinone as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
tw
16 °C/750 mmHg (lit.)
mp
-139 °C (lit.)
gęstość
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]\C([2H])=C(/[2H])Br
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2/i1D2,2D
Klucz InChI
INLLPKCGLOXCIV-FUDHJZNOSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3