Kluczowe dokumenty
493481
Vinyl-13C2 acetate
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains ~0.1% hydroquinone as stabilizer
Synonim(y):
Ethenol-13C2 acetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO213CH=13CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
zawiera
~0.1% hydroquinone as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.395 (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
gęstość
0.956 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)O[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3/i1+1,3+1
Klucz InChI
XTXRWKRVRITETP-ZKDXJZICSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
17.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-8.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?