Merck
490016
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-3-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH213CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
dostępność
not available in Japan
mp
205 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
N[C@@H]([13CH2]CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1
Klucz InChI
WHUUTDBJXJRKMK-AANACRNLSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.