Merck
489093
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalanine-3,3-d2
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CD2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
mp
266-267 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(C(N)C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i6D2
Klucz InChI
COLNVLDHVKWLRT-NCYHJHSESA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Flavia Bianchi et al.
Insects, 11(11) (2020-11-22)
The production of phagostimulant and attractive volatile organic compounds (VOCs) by yeasts can be exploited to improve the efficacy of attract-and-kill formulations against the spotted wing drosophila (SWD). This study evaluated the persistence over one week of a yeast-based formulation