Merck
485764
Sigma-Aldrich
Benzyl-2,3,4,5,6-d5 chloride
98 atom % D
Synonim(y):
α-Chlorotoluene-2,3,4,5,6-d5
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.538 (lit.)
bp
177-181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
gęstość
1.144 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CCl)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D
Klucz InChI
KCXMKQUNVWSEMD-RALIUCGRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Heart,forestomach, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60.00 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)