Merck
485594
Sigma-Aldrich
DL-Valine-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
mp
295 °C (subl.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C)C(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/i5+1
Klucz InChI
KZSNJWFQEVHDMF-HOSYLAQJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)