Merck
485187
Sigma-Aldrich
1-Bromohexane-d13
98 atom % D
Synonim(y):
Hexyl-d13 bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CD3C(CD2)4CD2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4475 (lit.)
bp
154-158 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
gęstość
1.269 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+13
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
Klucz InChI
MNDIARAMWBIKFW-UTBWLCBWSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Caitlyn M Wolf et al.
Soft matter, 15(25), 5067-5083 (2019-06-12)
The molecular morphology and dynamics of conjugated polymers in the bulk solid state play a significant role in determining macroscopic charge transport properties. To understand this relationship, molecular dynamics (MD) simulations and quantum mechanical calculations are used to evaluate local