Merck
483192
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(dimethylsilyl)benzene
97%
Synonim(y):
p-Phenylenebis(dimethylsilane)
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4[SiH(CH3)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.42
Beilstein:
1072658
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
gęstość
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][Si](C)(C)c1ccc(cc1)[Si]([H])(C)C
InChI
1S/C10H18Si2/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
Klucz InChI
KQERVIARWMHFOS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)