Merck
481882
Sigma-Aldrich
Cadmium sulfate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Cadmium monosulfate, Cadmium sulfate (Cd(SO4 ))
About This Item
Wzór liniowy:
CdSO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.47
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cadmium
zanieczyszczenia
≤100 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cd.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Klucz InChI
QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Applied in the formation of novel two-dimensional Cd-SCN coordination solids with unusual and tailorable, checkerboard- or herringbone-patterned structures these structures are important steps toward technologically useful materials.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Bone,Kidney,Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Angela Rubio et al.
Nucleic acids research, 49(1), 383-399 (2020-12-15)
Translational control is essential in response to stress. We investigated the translational programmes launched by the fission yeast Schizosaccharomyces pombe upon five environmental stresses. We also explored the contribution of defence pathways to these programmes: The Integrated Stress Response (ISR)
Hong Zhang et al.
Inorganic chemistry, 38(5), 886-892 (2001-10-24)
This paper reports the syntheses, characterization, and structures of two new two-dimensional cadmium-thiocyanate coordination solids [(12C4)(2)Cd][Cd(2)(SCN)(6)] (1) and [(12C4)(2)Cd][Cd(3)(SCN)(8)] (2), where 12C4 denotes 12-crown-4, C(8)H(16)O(4). 1 crystallizes in a monoclinic unit cell, space group C2/c with lattice parameters a =
Yun-Jie Yang et al.
Acta biomaterialia, 5(9), 3488-3496 (2009-05-16)
Mesoporous silica nanotubes (MSNTs) and amine-functionalized MSNTs (NH(2)-MSNTs) have been successfully synthesized via a sol-gel route using needle-like CaCO(3) nanoparticles as inorganic templates and post-modification with 3-aminopropyltriethoxysilane. Subsequently, the preformed nanotubes were functionalized with blue fluorescent CdS quantum dots, as
Electric-field enhancement of photovoltaic devices: a third reason for the increase in the efficiency of photovoltaic devices by carbon nanotubes.
Wonjoo Lee et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(20), 2264-2267 (2010-03-31)
R Barzanti et al.
Journal of hazardous materials, 196, 66-72 (2011-09-29)
This work was planned for providing useful information about the possibility of using serpentine adapted plants for phytoextraction of cadmium, element scarcely represented in such metalliferous environment. To this aim, we investigated variation in cadmium tolerance, accumulation and translocation in
Produkty
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.