Kluczowe dokumenty
480541
Adiponitrile-d8
98 atom % D
Synonim(y):
1,4-Dicyanobutane-d8, Hexanedinitrile-d8
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
295 °C (lit.)
gęstość
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(C#N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Klucz InChI
BTGRAWJCKBQKAO-SVYQBANQSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
325.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
163.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)