Kluczowe dokumenty
479993
Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCH2C6H4CO2CH3·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
mp
243 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ester
ciąg SMILES
Cl.COC(=O)c1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8;/h2-5H,6,10H2,1H3;1H
Klucz InChI
GIZCKBSSWNIUMZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek 4-(aminometylo)benzoesanu metylu jest chlorowodorkiem estru aminokwasu. Opisano jego syntezę w reakcji estryfikacji. Odgrywa on rolę podczas przygotowywania nowego inhibitora helikazy wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV).
Zastosowanie
Chlorowodorek 4-(aminometylo)benzoesanu metylu może być stosowany do przygotowania 4-((3-butylo-3-fenylomoczano)metylo)benzoesanu metylu.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Sahar Kandil et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(11), 2935-2937 (2009-05-06)
Herein we report a successful application of a computer-aided design approach to identify a novel HCV helicase inhibitor. A de novo drug design methodology was used to generate an initial set of structures that could potentially bind to a putative
Joel A Bergman et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(22), 9891-9899 (2012-09-27)
The incidence of malignant melanoma has dramatically increased in recent years thus requiring the need for improved therapeutic strategies. In our efforts to design selective histone deactylase inhibitors (HDACI), we discovered that the aryl urea 1 is a modestly potent
Xiaolin Ge et al.
Nature communications, 9(1), 2297-2297 (2018-06-14)
Synthetic polyelectrolytes, capable of fast transporting protons, represent a challenging target for membrane engineering in so many fields, for example, fuel cells, redox flow batteries, etc. Inspired by the fast advance in molecular machines, here we report a rotaxane based
Jiabo Li et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 13(5), 1111-1119 (2008-06-19)
A series of amino acid methyl ester hydrochlorides were prepared in good to excellent yields by the room temperature reaction of amino acids with methanol in the presence of trimethylchlorosilane. This method is not only compatible with natural amino acids