Merck
478709
Sigma-Aldrich
Benzyl N-(3-hydroxypropyl)carbamate
97%
Synonim(y):
3-(Z-Amino)propanol
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2)3NHCO2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
mp
50-53 °C (lit.)
grupa funkcyjna
Cbz
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C11H15NO3/c13-8-4-7-12-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,13H,4,7-9H2,(H,12,14)
Klucz InChI
WXQCFKYWSKKNKY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)