Merck
476269
Sigma-Aldrich
4,4′-Sulfonylbis(2-methylphenol)
97%
Synonim(y):
3,3′-dimetylo-4,4′-dihydroksydifenylosulfon, 4,4′-sulfonylobis[2-metylofenol], Bis(3-metylo-4-hydroksyfenylo)sulfon
About This Item
Wzór liniowy:
O2S[C6H3(CH3)OH]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
mp
273-276 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(ccc1O)S(=O)(=O)c2ccc(O)c(C)c2
InChI
1S/C14H14O4S/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)19(17,18)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8,15-16H,1-2H3
Klucz InChI
XTEGBRKTHOUETR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)