About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4BrN5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
95%
mp
>350 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Nc1nc(Br)c2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H4BrN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
Klucz InChI
HPGBGNVPUMCKPM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-amino-6-bromopuryna jest 2-amino-6-halogenopuryną. Może być syntetyzowana w reakcji między 2-amino-6-chloropuryną i KX (X=Br). Doniesiono, że jest substratem dla deaminazy adeninowej. Przeanalizowano orientacje 2-amino-6-bromopuryny (ABPu) w konformacjach dokowania ryboprzełącznika guaninowego skompleksowanego z ABPu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Synthesis of Some Biologically Active Halogenopurines.
Hu YL, et al.
J. Korean Chem. Soc., 54(4), 429-436 (2010)
D A Jankowska et al.
Journal of applied microbiology, 115(5), 1134-1146 (2013-08-02)
Construction of a transgenic Arxula adeninivorans strain that produces a high concentration of adenine deaminase and investigation into the application of the enzyme in the production of food with low purine content. The A. adeninivorans AADA gene, encoding adenine deaminase
Theoretical studies on the interaction of guanine riboswitch with guanine and its closest analogues.
Ling B, et al.
Molecular Simulations, 36(12), 929-938 (2010)