Merck
470031
Sigma-Aldrich
D-Tryptophanol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +18.5°, c = 1 in methanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
86-89 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
N[C@@H](CO)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H14N2O/c12-9(7-14)5-8-6-13-11-4-2-1-3-10(8)11/h1-4,6,9,13-14H,5,7,12H2/t9-/m1/s1
Klucz InChI
UDQCRUSSQAXPJY-SECBINFHSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liliana Raimundo et al.
British journal of pharmacology, 175(20), 3947-3962 (2018-08-05)
Impairment of the tumour suppressor p53 pathway is a major event in human cancers, making p53 activation one of the most attractive therapeutic strategies to halt cancer. Here, we have identified a new selective p53 activator and investigated its potential
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1