Kluczowe dokumenty
465895
Calcium
dendritic pieces, purified by distillation, 99.5% trace metals basis
Synonim(y):
Atomic calcium, Calcium atom, Calcium element
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.5% trace metals basis
Postać
dendritic pieces
oczyszczone przez
distillation
przydatność reakcji
reagent type: reductant
rezystywność
3.5 μΩ-cm, 20°C
tw
1484 °C (lit.)
mp
850 °C (lit.)
gęstość
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ca]
InChI
1S/Ca
Klucz InChI
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?