Key Documents
464651
Palladium
powder, <75 μm, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Palladium (nanoparticles), Palladium (powder), Palladium black, Palladium element
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
<75 μm
tw
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Laccases as palladium oxidases: This study introduces a coupled catalytic system involving an enzyme and a palladium(II) catalyst for the aerobic oxidation of alcohol, showcasing a novel application of palladium in green chemistry (Y Mekmouche et al., 2015).
- Palladium-based nanomaterials: synthesis and electrochemical applications: Reviews the synthesis and utility of palladium-based nanomaterials, with a focus on their electrochemical applications, particularly in energy conversion and storage (A Chen, C Ostrom, 2015).
- Strategies for sustainable palladium catalysis: Discusses the sustainability of palladium catalysis, including methods to recycle and reuse palladium and strategies to reduce the environmental impact of palladium sourcing (S McCarthy et al., 2021).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.