Kluczowe dokumenty
461431
(S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)succinamic acid
98%
Synonim(y):
(S)-(−)-N-(α-Methylbenzyl)succinamidic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]24/D −111°, c = 2 in ethanol
mp
100-104 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-11(14)7-8-12(15)16/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
WUEKFTPKHWMMIP-VIFPVBQESA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)