Merck
460214
Sigma-Aldrich
Diisodecyl adipate
technical grade
Synonim(y):
DIDA (plasticizer)
About This Item
Wzór liniowy:
C10H21O2C(CH2)4CO2C10H21
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.67
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
mp
27.4 °C (lit.)
rozpuszczalność
hexane, toluene, ethanol and acetone: soluble
water and propylene glycol: insoluble
gęstość
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CCCCCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C26H50O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-29-25(27)19-13-14-20-26(28)30-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h23-24H,5-22H2,1-4H3
Klucz InChI
YKGYQYOQRGPFTO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Diisodecyl adipate is an adipate-based plasticizer that can be used in the development of biodegradable films using thermoplastic starch and poly(lactic acid). It may be used in the preparation of cellulose triacetate based films for the fabrication of optical devices. Diisodecyl adipate may form a blend with PVC to form polymeric membranes on electrodes for electrochemical applications.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
awg
Temperatura zapłonu (°F)
429.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
221 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Silver (I)-selective membrane electrodes based onmono-to quadridentate podands
Lee SS, et al.
Analyst, 123(2), 383-386 (1998)