Merck
457876
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate solution
average Mn 2,000, 50 wt. % in H₂O, methacrylate, methoxy
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CO2(CH2CH2O)nCH3
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate solution, average Mn 2,000, 50 wt. % in H2O
masa cząsteczkowa
average Mn 2,000
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
stężenie
50 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4054
gęstość
1.079 g/mL at 25 °C
Ω-koniec
methacrylate
α-koniec
methoxy
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
ciąg SMILES
COCCOCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C13H24O6/c1-12(2)13(14)19-11-10-18-9-8-17-7-6-16-5-4-15-3/h1,4-11H2,2-3H3
Klucz InChI
KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Surface grafted polyethylene glycol (PEG) prevents protein absorption. Poly (ethylene glycol) methyl ether methacrylate (m-PEGMA) is often used to create PEG modified surfaces. Studies report the grafting of m-PEGMA on poly ether urethane surface by ozone induced polymerization, on emeraldine film by UV induced copolymerization.
Zastosowanie
The methacrylate end-group allows for this material to be further polymerized.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Surface-initiated photopolymerization of poly (ethylene glycol) methyl ether methacrylate on a diethyldithiocarbamate-mediated polymer substrate
Luo Ning, et al.
Macromolecules, 35(7), 2487-2493 (2002)
Produkty
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.