Merck
457388
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
98%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(OCF3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504 (lit.)
tw
209 °C (lit.)
gęstość
1.693 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1Br
InChI
1S/C7H5BrF3NO/c8-5-3-4(1-2-6(5)12)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
Klucz InChI
ROSTYHNIIDIBEG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Regioselective synthesis of 3, 3-diethyl-4-(methylene)-1-quinol-2-ones by an intramolecular microwave assisted heck reaction.
Smalley Jr TL and Mills WY.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 42, 327-331 (2005)