Kluczowe dokumenty
451975
Ammonium sulfate-14N2 solution
40 wt. % in H2O, 99.99 atom % 14N
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99.99 atom % 14N
Poziom jakości
stężenie
40 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.391
gęstość
1.225 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
agriculture
przesunięcie masy
depleted
ciąg SMILES
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+0;
Klucz InChI
BFNBIHQBYMNNAN-ONPSQTMSSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)