Merck
448818
Sigma-Aldrich
Anisole-d8
98 atom % D
Synonim(y):
Methoxybenzene-d8
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5OCD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5145 (lit.)
tw
154 °C (lit.)
mp
−37 °C (lit.)
gęstość
1.068 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(OC([2H])([2H])[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
RDOXTESZEPMUJZ-JGUCLWPXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Samuel Jacobus Smit et al.
Frontiers in plant science, 10, 177-177 (2019-03-09)
Grapevine (Vitis vinifera L.) terpene synthases (VviTPS) are responsible for the biosynthesis of terpenic volatiles. Volatile profiling of nine commercial wine cultivars showed unique cultivar-specific variation in volatile terpenes emitted from grapevine flowers. The flower chemotypes of three divergent cultivars