Merck
448427
Sigma-Aldrich
(4R)-2-Hydroxy-5,5-dimethyl-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphorinan 2-oxide
98%
Synonim(y):
(2R,4R)-5,5-Dimethyl-2-hydroxy-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphorinan 2-oxide, (R)-(−)-2-Hydroxy-5,5-dimethyl-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.21
Beilstein:
4294714
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −62°, c = 0.5 in methanol
zanieczyszczenia
<5% water
mp
224-227 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
phosphate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)COP(O)(=O)O[C@@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C11H15O4P/c1-11(2)8-14-16(12,13)15-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,12,13)/t10-/m1/s1
Klucz InChI
PSZSDCWNBXVDFG-SNVBAGLBSA-N
Zastosowanie
(4R)-2-Hydroxy-5,5-dimethyl-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphorinan 2-oxide can be used:
  • As a reactant in the phosphoalkoxylation of aromatic enones.
  • As a chiral resolving agent in the resolution of amino acids, amines, and amino alcohols.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enantiomeric impurities in chiral catalysts, auxiliaries and synthons used in enantioselective synthesis
Armstrong DW, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(12), 2043-2064 (1998)