Key Documents
445789
Poly(ethyl methacrylate)
average Mw ~850,000, beads, 35-45 μm particle size
Synonim(y):
Ethyl methacrylate polymer, Poly(ethyl methacrylate)
About This Item
Polecane produkty
Postać
beads
masa cząsteczkowa
average Mw ~850,000
wielkość cząstki
35-45 μm
temp. przejścia
Tg 65 °C
rozpuszczalność
H2O: insoluble
ethyl acetate and methylene chloride: soluble
gęstość
1.16 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h2,4H2,1,3H3
Klucz InChI
SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)