Merck
443662
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenol sodium salt hydrate
Synonim(y):
Wodzian p-nitrofenoksy sodu
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4ONa · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.09 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
(wet)
Poziom jakości
zanieczyszczenia
18-30% water
ciąg SMILES
O.[Na+].[O-]c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3.Na.H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4,8H;;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
SFNXTNREEGTEJL-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)