Merck
440507
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)trifluoroacetamide
97%
Synonim(y):
N-(Trifluoroacetyl)ethanolamine
About This Item
Wzór liniowy:
CF3CONHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.09
Beilstein:
1934914
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
mp
32-35 °C (lit.)
gęstość
1.413 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
O=C(NCCO)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H6F3NO2/c5-4(6,7)3(10)8-1-2-9/h9H,1-2H2,(H,8,10)
Klucz InChI
NPSVCXHBJVBBAD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used in the development of a microwave-mediated method for O-allylation of amido alcohols on chromatographic alumina.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synlett, 389-389 (1996)