Merck
43158
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4-phenyl-2-oxazoline
≥97.0% (31P-NMR)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H22NOP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.44
Beilstein:
7547072
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (31P-NMR)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −29.5±3°, c = 1% in chloroform
ciąg SMILES
C1OC(=N[C@@H]1c2ccccc2)c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C27H22NOP/c1-4-12-21(13-5-1)25-20-29-27(28-25)24-18-10-11-19-26(24)30(22-14-6-2-7-15-22)23-16-8-3-9-17-23/h1-19,25H,20H2/t25-/m0/s1
Klucz InChI
OKUTYUNUKKPYJS-VWLOTQADSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
Chiral ligand employed in enantioselective Pd-catalyzed allylic substitution reactions
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P. von Matt et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 105, 614-614 (1993)
J.M.J. Williams et al.
Tetrahedron Letters, 34, 3149-3149 (1993)