Merck
429201
Sigma-Aldrich
Nylon 6/6
pellets
Synonim(y):
Poly(N,N′-hexamethyleneadipinediamide, Poly(hexamethylene adipamide)
About This Item
Wzór liniowy:
(C12H22N2O2)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
odporność na ścieranie
7 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
Poziom jakości
Formularz
pellets
temp. samozapłonu
752 °F
masa cząsteczkowa
~226.14
zawiera
≤23% proprietary impact modifier
skład
nylon, ≥76%
twardość
112 (Rockwell R, DAM, ASTM D 785)
mp
250-260 °C (lit.)
rozpuszczalność
strong proton donor solvents, acetic acid and phenols: soluble
gęstość
1.18 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24N2O2/c1-2-3-4-7-10-14-12(16)9-6-5-8-11(13)15/h2-10H2,1H3,(H2,13,15)(H,14,16)
Klucz InChI
QDBQXOAICGSACD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nylon 6/6 jest materiałem termoplastycznym o dobrych właściwościach mechanicznych, takich jak moduł sprężystości (~21 MPa) i naprężenie szczytowe (~6,5 MPa). Charakteryzuje się również dobrą stabilnością termiczną i elastycznością, dzięki czemu jest przydatny do pakowania produktów spożywczych.
Zastosowanie
Nylon 6/6 może być stosowany jako nanowłókna do produkcji materiałów nośnych dla membran osmotycznych. Może być również stosowany do tworzenia nanowłóknistych membran jako separatorów w bateriach litowo-jonowych.
Cechy i korzyści
Impact resistant thermoplastic polyamide.
Stiff and strong over a wide range of temperatures, excellent toughness and chemical and abrasion resistance. Attacked by strong acids and strong bases at elevated temperatures. Oxidized by chlorine and hydrogen peroxide.
Inne uwagi
No lubricant added.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Thermal and mechanical properties of electrospun PMMA, PVC, Nylon 6, and Nylon 6, 6
Carrizales C, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 19(2), 124-130 (2008)
Hydrophilic nylon 6, 6 nanofibers supported thin film composite membranes for engineered osmosis
Huang, Liwei and McCutcheon, Jeffrey R
Journal of Membrane Science , 457(2), 162-169 (2014)
Sorption and transport of water vapor in nylon 6, 6 film
Lim L, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 71(2), 197-206 (1999)