Merck
425737
Sigma-Aldrich
Thulium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Synonim(y):
Thulium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid thulium(III) salt
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3SO3)3Tm
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
616.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
przydatność reakcji
core: thulium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[Tm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Tm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
PBASUZORNBYVFM-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Asymmetric alpha-amination and cycloadditions
  • Benzyl etherification
  • Condensation of aldehydes, amines and vinyl ethers
  • Glycosylation
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)