Kluczowe dokumenty
422312
Cerium trifluoromethanesulfonate
19-23% Ce basis
Synonim(y):
Cerium triflate
About This Item
Wzór liniowy:
Cen(CF3SO3) x H2O
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: cerium
reagent type: catalyst
stężenie
19-23% Ce
ciąg SMILES
O.[Ce+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Ce.H2O/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h3*(H,5,6,7);;1H2/q;;;+3;/p-3
Klucz InChI
WETFAJNJKMKTDE-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Efficient catalyst for the ring opening of epoxides, providing high regio- and stereoselectivity.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Iranpoor, N. et al.
Synthetic Communications, 28, 347-347 (1998)