Merck
411531
Sigma-Aldrich
(Bromomethylene)dimethyliminium bromide
95%
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH=N(CH3)2(Br)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.90
Beilstein:
4155730
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
mp
148-153 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].C\[N+](C)=C\Br
InChI
1S/C3H7BrN.BrH/c1-5(2)3-4;/h3H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
XIXYNENNFUBWFK-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
(Bromomethylene)dimethyliminium bromide participates in one-carbon homologation of aldehydes to carboxylic acid derivatives.
Zastosowanie
(Bromomethylene)dimethyliminium bromide (bromodi- methylformiminium bromide) may be employed for the synthesis of 6-phenyl-6-deoxy-2,3-di-O-methylcellulose.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development of a one-pot method for the homologation of aldehydes to carboxylic acids.
McNulty J and Das P.
Tetrahedron, 65(37), 7794-7800 (2009)
Synthesis and NMR characterization of 6-Phenyl-6-deoxy-2, 3-di-O-methylcellulose.
Winsor DL, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 13(6), 413-427 (2002)