Merck
409421
Sigma-Aldrich
3-Allyloxy-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt solution
40 wt. % in H2O
Synonim(y):
1-Propanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-(2-propenyloxy)-, monosodium salt, Sodium 3-allyloxy-2-hydroxy-1-propanesulfonate
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2OCH2CH(OH)CH2SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
40 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.394
gęstość
1.17 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Na+].OC(COCC=C)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H12O5S.Na/c1-2-3-11-4-6(7)5-12(8,9)10;/h2,6-7H,1,3-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Klucz InChI
CJGJYOBXQLCLRG-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Roztwór soli sodowej kwasu 3-alliloksy-2-hydroksy-1-propanosulfonowego jest rozpuszczalnym w wodzie związkiem charakteryzującym się obecnością grupy alliloksy i grupy funkcyjnej kwasu sulfonowego. Związek ten znany jest z doskonałej rozpuszczalności w środowisku wodnym, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań w formulacjach chemicznych i farmaceutycznych.
Zastosowanie
Sól sodowa kwasu 3-alliloksy-2-hydroksy-1-propanosulfonowego (AHPS) może być stosowana jako:
  • Monomer w syntezie hydrożelu poprzez indukowaną wolnymi rodnikami polimeryzację z akrylamidem. Podstawowym zastosowaniem AHPS jest wprowadzenie grup sulfonianowych do struktury hydrożelu, zwiększając jego zdolność do adsorpcji barwnika błękitu metylenowego.
  • Środek modyfikujący i funkcjonalizujący powierzchnię w rozwoju polimerowych nanorurek z azotku węgla, które znajdują różne zastosowania, w tym biosensing, dostarczanie leków i monitorowanie środowiska.
  • Kluczowy składnik w formulacji nanocząstek. Jego właściwości jako środka powierzchniowo czynnego mogą zwiększyć stabilność i dyspersję nanocząstek w środowisku wodnym, ułatwiając ich zastosowanie w systemach kontrolowanego uwalniania.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)