Kluczowe dokumenty
408999
1,3-Butanediol dimethacrylate
contains 150-250 ppm MEHQ as inhibitor, 95%
Synonim(y):
Dimetakrylan 1,3-butylenoglikolu, Dimetakrylan 1,3-butylenu
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
zawiera
150-250 ppm MEHQ as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
290 °C (lit.)
gęstość
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(CCOC(=O)C(C)=C)OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H18O4/c1-8(2)11(13)15-7-6-10(5)16-12(14)9(3)4/h10H,1,3,6-7H2,2,4-5H3
Klucz InChI
VDYWHVQKENANGY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
408999-1L | |
408999-250ML | 4061831988864 |