Kluczowe dokumenty
409006
Di(ethylene glycol) dimethacrylate
95%, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, 300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Di(ethylene glycol) dimethacrylate, 95%
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
zawiera
300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
bp
134 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω-koniec
methacrylate
α-koniec
methacrylate
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H18O5/c1-9(2)11(13)16-7-5-15-6-8-17-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3
Klucz InChI
XFCMNSHQOZQILR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Urethane dimethacrylate-based photopolymerizable resins for stereolithography 3D printing: A physicochemical characterisation and biocompatibility evaluation.: This study explores the use of urethane dimethacrylate-based resins in stereolithography 3D printing. It includes an in-depth physicochemical characterization and assesses the biocompatibility of the materials, highlighting their potential for medical and dental applications (Pitzanti G et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?