Kluczowe dokumenty
397261
N-(2-Aminoethyl)acetamide
technical grade, 90%
Synonim(y):
N-Acetylethylenediamine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(O)NHCH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.14
Beilstein:
1743120
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485 (lit.)
bp
128 °C/3 mmHg (lit.)
mp
50 °C (lit.)
gęstość
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
amine
ciąg SMILES
CC(=O)NCCN
InChI
1S/C4H10N2O/c1-4(7)6-3-2-5/h2-3,5H2,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
DAKZISABEDGGSV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
N-(2-aminoetylo)acetamid jest organicznym budulcem.
Zastosowanie
N-(2-aminoetylo)acetamid może być stosowany do wytwarzania mieszanych dwuskładnikowych monowarstw na węglu szklistym. Może być stosowany w syntezie lizydyny.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Enrique Huang Kwan et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 45(40), 15931-15941 (2016-07-08)
A new long-tethered boron-containing (P-B-P)-pincer ligand 8 has been synthesized. Complexation of 8 with [Ir(coe)
Emma J Wright et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(19), 5550-5554 (2014-04-12)
Mixed two-component monolayers on glassy carbon are prepared by electrochemical oxidation of N-(2-aminoethyl)acetamide and mono-N-Boc-hexamethylenediamine in mixed solution. Subsequent N-deprotection, amide coupling and solid-phase synthetic steps lead to electrode-surface functionalisation with maleimide, with controlled partial coverage of this cysteine-binding group
Yoonkyung Kim et al.
Purinergic signalling, 5(1), 39-50 (2008-07-05)
As a continued effort to develop multivalent ligands to enhance the pharmacological effects of monomeric drugs, DITC-APEC, a chemically reactive nucleoside A(2A) adenosine receptor (AR) agonist, was employed to derivatize the surface of third-generation (G3) polyamidoamine (PAMAM) dendrimers. The resulting
The Mechanism of Acid Hydrolysis of Lysidine and N-(2-Aminotheyl) acetamide and Related Amides.
Haake P and Watson J.
The Journal of Organic Chemistry, 35(12), 4063-4067 (1970)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
397261-25G | 4061836826789 |
397261-5G | 4061836820497 |